Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spill Tray
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12981265
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
12 galloni
20 galloni
23 galloni
29 galloni
Profondità (sistema imperiale):
16 in.
26 in.
33 in.
34 in.
Larghezza (sistema imperiale):
37.75 in.
38 in.
46 in.
47 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12981265
Marca: Justrite™ 28715
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Lightweight and low-profile design for small-scale spill control
  • Ecologico: in polietilene riciclato al 100 %
  • Non si arrugginisce né si corrode
  • Fondo della nervatura rialzato per aumentare la rigidità
  • Calibrato per temperature di esercizio comprese tra -34 e +49 °C (-30° e +120 °F)
Specifica
Colore Nero
Capacità (sistema imperiale) 12 galloni
Capacità (sistema metrico) 45 l
Materiale Polietilene
Tipo Vassoio di raccolta liquidi
Da utilizzare con (applicazione) Perfetto per applicazioni di travaso e riempimento
Resistente Sostanza chimica
Larghezza (sistema imperiale) 46 in.
Larghezza (sistema metrico) 116.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema metrico) 13.97 cm
Profondità (sistema imperiale) 16 in.
Profondità (sistema metrico) 40.64 cm