Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Compac Flammable Safety Cabinet
Justrite Compac Safety Cabinets fit nearly anywhere and provide protection where space is at a premium. The cabinets protect workers, reduce fire risks, and allow storage of flammable fuels and chemicals in code-compliant safety cabinets.
Specifica
| Profondità (sistema imperiale) esterno | 18 in. |
|---|---|
| Profondità (sistema metrico) esterno | 45.7 cm |
| Capacità portata carico | 12 galloni |
| Certificazione/Conformità | FM, NFPA, OSHA |
| Colore | Giallo |
Descrizione
- Armadietto a un'anta per conservare fino a 12 gall. (45.4l) di sostanze infiammabili
- La struttura a doppia parete fornisce 11/2 pollici di camera d'aria isolante che contribuisce a evitare la propagazione delle fiamme I doppi sfiati con parafiamma nella parte superiore e inferiore dell'armadio consentono di scaricare i vapori pericolosi
- Le etichette di avvertenza riflettenti Haz-Alert™ ad alta visibilità garantiscono maggiore sicurezza durante le interruzioni dell'alimentazione o gli incendi
- Le porte autobloccanti a chiusura facilitata aumentano la protezione antincendio dell'armadio
- La serratura automatica si fissa al sistema di chiusura a tre punti per protezione in caso di incendio
- I modelli a due ante incernierate a sinistra e destra sono dotati di meccanismo a chiusura automatica che garantisce una chiusura adeguata indipendentemente dall'anta che viene rilasciata prima
- Elementi fusibili tengono le porte a chiusura automatica completamente aperte, a filo con il lato anteriore dell'armadio, per consentire un semplice accesso e rifornimento; rilascio automatico con chiusura immediata delle porte alla temperatura di 74°C (165°F)
- Un meccanismo di chiusura automatica nascosto fornisce lo spazio di stoccaggio ottimale e libero accesso al contenuto
- Un ripiano di sicurezza regolabile SpillSlope™ dirige le fuoriuscite accidentali nella parte posteriore e inferiore del pozzetto di raccolta a tenuta stagna
- I piedini di livellamento regolabili assicurano un posizionamento e un allineamento stabili per una chiusura sicura della porta
- Finitura interna ed esterna con verniciatura a polvere epossidica e di poliestere, per potenziare la resistenza chimica
- Posizionamento sotto il banco o come unità autonoma
- Dicitura sull'anta: “FLAMMABLE—KEEP FIRE AWAY (SOSTANZE INFIAMMABILI–TENERE LONTANO DA FIAMME LIBERE)”
- Coperto da un'esclusiva garanzia di 10 anni
- Conforme ai requisiti OSHA e NFPA
19-121-852: Anta a chiusura manuale
19-121-853; Anta a chiusura automatica
Certifications
FM approved. Self-closing model UL listed.
Compliance
Conformità ai requisiti NFPA e OSHA. Il modello a chiusura automatica è conforme alla normativa Uniform Fire Code.
Specifica
| 18 in. | |
| 12 galloni | |
| Giallo | |
| 35 in. | |
| Armadio di conservazione | |
| 59.05 cm | |
| One adjustable shelf, U-Loc™ handle with two keys and accept padlock, Haz-Alert™ reflective exterior labeling and Galvanized Steel SpillSlope™ shelves, leakproof 2 in. bottom sump, dual vents with flam | |
| 1 | |
| Resina epossidica, poliestere |
| 45.7 cm | |
| FM, NFPA, OSHA | |
| 14.56 x 20 x 30.5 in. (37 x 50.8 x 77.5 cm) | |
| 88.9 cm | |
| 23.25 in. | |
| Sostanze infiammabili | |
| Acciaio CR | |
| 1 |