Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ Piggyback Flammable Safety Cabinet
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-27070
Click to view available options
Capacità portata carico:
12 galloni
Door Style:
Chiusura manuale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11965366
Marca: Justrite™ 8913201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed to mount on top of 30- and 45 gallon Sure-Grip™ EX cabinets, these Piggyback safety cabinets can be used independently or stacked as benchtop units for added storage.
Caratteristiche dell'armadio di sicurezza Piggyback
  • Impilabile sopra armadi di sicurezza da 30 galloni (114 l) standard
  • Può essere montato anche a parete o utilizzato sul banco da lavoro
  • Acciaio di calibro 18 con camera d'aria isolante da 1.5 pollici (3.8 cm)
  • Disponibile con porte a chiusura manuale o automatica e maniglie Sure-Grip™ montate a incasso con esclusiva impugnatura per una tenuta e una sicurezza ottimali
Caratteristiche degli armadi per materiali infiammabili Justrite
  • La struttura a doppia parete fornisce 1 1/2 pollici di camera d'aria isolante che contribuisce a evitare la propagazione delle fiamme
  • Etichette di avvertenza riflettenti Haz-Alert™ ad alta visibilità garantiscono maggiore sicurezza durante le interruzioni dell'alimentazione o gli incendi
  • I doppi sfiati con parafiamma nella parte superiore e inferiore dell'armadio consentono di scaricare i vapori pericolosi
  • Le porte autobloccanti a chiusura facilitata aumentano la protezione antincendio dell'armadio
  • La serratura automatica si fissa al sistema di chiusura a tre punti per protezione in caso di incendio
  • Elementi fusibili tengono le porte a chiusura automatica completamente aperte, a filo della parte anteriore dell'armadio, per consentire un semplice accesso e rifornimento; rilascio automatico con chiusura immediata delle porte alla temperatura di 74°C (165°F)
  • Un meccanismo di chiusura automatica nascosto fornisce lo spazio di stoccaggio ottimale e libero accesso al contenuto
  • Ripiani di sicurezza SpillSlope dirigono fuoriuscite accidentali nella parte posteriore e inferiore del pozzetto di raccolta a tenuta stagna
  • Piedini di livellamento regolabili assicurano un posizionamento e un allineamento stabili per una chiusura sicura della porta
  • Il pannello laterale esterno presenta un connettore di massa integrato per un semplice collegamento alla terra
  • Rifinito all'interno e all'esterno con vernice durevole in polvere senza piombo
  • Corredato da un'esclusiva garanzia di 10 anni
  • Conformità ai requisiti OSHA e NFPA
Certifications
FM approved. Self-closing models also UL listed.
Compliance
Conformità alla normativa Uniform Fire Code.
Specifica
Certificazione/Conformità FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Depth (English) Interior 14.56 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 45.7 cm
Depth (Metric) Interior 37 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 14.56 x 39.5 x 13 in.
Door Style Chiusura manuale
Da utilizzare con (applicazione) Sostanze infiammabili
Altezza (sistema imperiale) interno 13 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 45.7 cm
Altezza (sistema metrico) interno 33 cm
Include Maniglie a incasso Sure-Grip™ con blocco cilindrico e set di chiavi o lucchetto opzionale, etichette di avvertenza Haz-Alert™ riflettenti in tre lingue, doppio sfiato con parafiamma, quattro piedini regolabili autolivellanti, connettore di collegamento a terra
Capacità portata carico 12 galloni
N. di sportelli 2
Rivestimento superficiale Resina epossidica, poliestere
Peso (sistema imperiale) 131 libbre
Peso (sistema metrico) 59.4 kg
Larghezza (sistema imperiale) interno 39.5 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 109 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 100.3 cm
Colore Giallo
Profondità (sistema imperiale) esterno 18 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 18 in.
Materiale Acciaio CR
Product Type Armadio di conservazione impilabile
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 43 in.