Learn More
Justrite™ Contenitore per rifiuti a rischio biologico con approvazione FM
Codice prodotto. 12903685
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
6 gal.
10 gal.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
12 in.
13.94 in.
14 in.
Altezza (sistema imperiale):
16 in.
18 in.
18.25 in.
Include:
Foot-operated Cover
Foot-operated Cover, Soundguard
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12903685
Marca: Justrite™ 05935
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Il contenitore Justrite per rifiuti a rischio biologico è un contenitore robusto in acciaio, utilizzabile per conservare indumenti e panni contaminati insieme ad altri rifiuti regolamentati. Il contenitore presenta una struttura a tenuta ermetica con un coperchio ad azionamento a pedale e chiusura automatica.
Safely segregate biohazard waste to ensure proper disposal of blood- or pathogen-contaminated laundry items and pathological and microbiological wastes.
  • Features leakproof, sturdy steel construction with foot-operated, self-closing lid
  • Eliminates any reason to reach into the waste area or touch the can
  • Holds biohazard bag (sold separately) securely around circumference of can top
  • Large biohazard label clearly identifies the contents and alerts workers
Not to be used for disposal of sharp items.
Certifications
Omologazione FM
Compliance
Conforme a OSHA 29CFR1910.1030.
Specifica
Certificazione/Conformità FM, TUV, OSHA
Diametro (sistema metrico) esterno 35.4 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 13.94 in.
Capacità (sistema imperiale) 10 gal.
Colore White
Altezza (sistema metrico) 46.4 cm
Include Foot-operated Cover, Soundguard
Da utilizzare con (applicazione) Safe, temporary collection of biological waste
Altezza (sistema imperiale) 18.25 in.
Materiale Metal
Product Type Biohazard Waste Container