Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Corrosives/Acid Steel Safety Cabinet
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-26770
Click to view available options
Door Style:
Manual-close
Self-close
Peso (sistema imperiale):
222 lb.
225 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11945426
Marca: Justrite™ 8930021
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protect your work environment with a Justrite Sure-Grip EX Cabinet. Made from 18-gauge steel construction with heat-fused powder coating, this cabinet is perfect for storing corrosives and acids.
Protect your work environment with a Justrite Sure-Grip EX Cabinet. Made from 18-gauge steel construction with heat-fused powder coating, this cabinet is perfect for storing corrosives and acids.
  • Polyethylene trays attached to galvanized steel shelves and a separate polyethylene liner for the bottom sump resist aggressive chemicals
  • Easy-to-remove liner for quick cleaning of drips and leaks
  • 30-gallon (114L) cabinet also includes an extra polyethylene work tray that can be secured to cabinet top for a handy work surface
  • All epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance
Compliance
Manual close models meet NFPA, OSHA. Cabinets are FM approved.
Warranty
10 Years
Specifica
Certificazione/Conformità FM, NFPA, OSHA
Depth (English) Interior 14.56 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 45.7 cm
Depth (Metric) Interior 37 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 14.56 x 39.5 x 39.62 in.
Door Style Manual-close
Da utilizzare con (applicazione) Flammables
Altezza (sistema imperiale) interno 39.62 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 112 cm
Altezza (sistema metrico) interno 37 cm
Include Double wall, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self latching doors and leveling feet, Polyethylene trays, separate Polyethylene liner
Capacità portata carico 30 gal.
N. di sportelli 2
N. di ripiani 1
Rivestimento superficiale Epoxy
Peso (sistema imperiale) 222 lb.
Peso (sistema metrico) 101 kg
Larghezza (sistema imperiale) interno 39.5 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 109 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 100.3 cm
Colore Blue
Profondità (sistema imperiale) esterno 18 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 44 in.
Materiale Steel (CR)
Product Type Corrosives and Acids Storage Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 43 in.