Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Undercounter Corrosives/Acid Steel Safety Cabinet
Codice prodotto. 11995416
Click to view available options
Peso (sistema imperiale):
192 lb.
194 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11995416
Marca: Justrite™ 8923021
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Helps keep floor space free from hazards with a Sure-Grip EX Undercounter Cabinet. Suited for storing corrosives and acids away for added workplace safety.
Safely store corrosives under a workbench or lab counter for quick and easy access with these Justrite blue steel Undercounter safety cabinets for corrosives, which have the same quality safety features as the cabinets for flammables.
  • All models come with double-wall construction, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self-latching doors and leveling feet.
  • Self-close door(s) shuts and latches automatically when a fusible link melts at 165°F (74°C) under fire conditions
  • Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents
  • Polyethylene trays attached to galvanized steel shelves and a separate polyethylene liner for the bottom sump resist aggressive chemicals
  • Easy-to-remove liner offers quick cleaning of drips and leaks
  • All epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance
Compliance
Self Close models meet OSHA, NFPA 30, NFPA 1 and the International Fire Code. Cabinets are FM approved.
Warranty
10 Years
Specifica
Certificazione/Conformità FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Depth (English) Interior 18.75 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 68.5 cm
Depth (Metric) Interior 47.6 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 18.75 x 31.75 x 27.37 in.
Door Style Manual-close
Da utilizzare con (applicazione) Flammables
Altezza (sistema imperiale) interno 27.37 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 88.9 cm
Altezza (sistema metrico) interno 69.5 cm
Include Double wall, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self latching doors and leveling feet, Polyethylene trays, separate Polyethylene liner
Capacità portata carico 22 gal.
N. di sportelli 2
N. di ripiani 1
Rivestimento superficiale Epoxy
Peso (sistema imperiale) 192 lb.
Peso (sistema metrico) 87 kg
Larghezza (sistema imperiale) interno 31.75 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 88.9 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 80.6 cm
Colore Blue
Profondità (sistema imperiale) esterno 22 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 35 in.
Materiale Steel (CR)
Product Type Undercounter storage cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 35 in.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.