Learn More
Justrite™ Bidoni di sicurezza con erogatore non metallici xAS
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.19 l
0.24 l
0.95 l
Colore:
Bianco
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ideal for use with flammables
- Leakproof, self-closing dispenser valves minimize spills, controls excess
- High-density polyethylene body
- Permits easy, one-hand dispensing of hazardous liquids directly onto work surface
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FM |
| Product Type | Bidone di sicurezza con erogatore |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.5 pt. |
| Capacità (sistema metrico) | 0.24 l |
| Colore | Rosso |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso con sostanze infiammabili |
| Materiale | Polietilene |
| Include | Valvole dispensatore in rame a tenuta ermetica e chiusura automatica |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 3.1 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.8 cm |