Learn More
Justrite™ Nonmetallic Self-Close Corrosive Safety Containers
Codice prodotto. 11903679
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
1 galloni
2 galloni
2.5 galloni
5 galloni
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11903679
Marca: Justrite™ 12762
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed to resist acids and caustics
Designed to resist acids and caustics
  • Per la conservazione sicura di sostanze corrosive non infiammabili
  • Struttura in HDPE bianco trasparente resistente ad ammaccatura, perforazioni e prodotti chimici
  • Graduazioni in litri, quarti e galloni per riempimento e dosaggio precisi
  • Beccuccio senza parafiamma per travasi rapidi; tappo con chiusura a molla per una tenuta ermetica
  • Imboccatura larga sul cod. prod. 17-985-89B, -89C e -89D per riempimento e travaso semplici
†Di forma ovale.
Specifica
Product Type Bidone di sicurezza in acciaio inox
Descrizione Ammaccature, forature e sostanze chimiche
Capacità (sistema imperiale) 2 galloni
Capacità (sistema metrico) 8 l
Colore Bianco
Materiale Polietilene
Include Chiusura a molla
Forma Ovale
Altezza (sistema imperiale) 14.7 in.
Altezza (sistema metrico) 37.3 cm
Diametro (sistema imperiale) apertura 3.65 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 12 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 9.27 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 30.4 cm