Learn More
Justrite™ Nonmetallic Self-Close Corrosive Safety Containers
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
1 galloni
2 galloni
2.5 galloni
5 galloni
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Designed to resist acids and caustics
- Per la conservazione sicura di sostanze corrosive non infiammabili
- Struttura in HDPE bianco trasparente resistente ad ammaccatura, perforazioni e prodotti chimici
- Graduazioni in litri, quarti e galloni per riempimento e dosaggio precisi
- Beccuccio senza parafiamma per travasi rapidi; tappo con chiusura a molla per una tenuta ermetica
- Imboccatura larga sul cod. prod. 17-985-89B, -89C e -89D per riempimento e travaso semplici
†Di forma ovale.
Specifica
Specifica
| Product Type | Bidone di sicurezza in acciaio inox |
| Descrizione | Ammaccature, forature e sostanze chimiche, acidi |
| Capacità (sistema imperiale) | 2.5 galloni |
| Capacità (sistema metrico) | 9 l |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Polietilene |
| Include | Chiusura a molla |
| Forma | Ovale |
| Altezza (sistema imperiale) | 15.25 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 38.7 cm |
| Vedi altri risultati |