Learn More
Justrite™ Parts Basket for Steel Cleaning Tank
Codice prodotto. 11908039
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
2 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11908039
Marca: Justrite™ 27901Z
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Facilitates quick washing of small parts
  • Round, steel basket
  • For use with 3.79L (1 gal.) wash tank or 7.6L (2 gal.) dip tank
  • Use with Justrite Dip Tanks and Wash Tank
Specifica
Product Type Drain Basket
Capacità (sistema imperiale) 2 gal.
Capacità (sistema metrico) 7.6 L
Materiale Steel