Learn More
Justrite™ Plunger Dispensing Can
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
4.87 in.
5.5 in.
7.25 in.
Altezza (sistema imperiale):
5.25 in.
5.62 in.
7.37 in.
8.25 in.
Materiale:
Acciaio
HDPE
Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Justrite Plunger Dispensing Can provides a quick and safe means to moisten cloths with flammable cleaning fluids. Made of chemically-resistant Ryton™ and brass, the pump base is designed to leave less liquid in the bottom before having to refil.
- Struttura in acciaio con verniciatura a polvere chimicamente resistente, senza piombo e di lunga durata
- Il meccanismo della pompa intelligente agevola le operazioni di tamponamento
- Posizionare il panno sul vassoio e premere per inumidirlo
- Il liquido in eccesso torna in modo sicuro nel serbatoio
- Stantuffo in Ryton™ chimicamente resistente e ottone, progettato per il massimo svuotamento possibile del serbatoio prima del riempimento
- Il filtro perforato del piatto funge da parafiamma
- Smontaggio e rimontaggio semplici per pulizia quotidiana
- Disponibile con struttura in polietilene ad alta densità o in acciaio resistente di misura 24
Certifications
Omologazione FM
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FM, TUV |
| Product Type | Contenitore con stantuffo |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.13 galloni |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 l |
| Colore | Rosso |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'erogazione di liquidi infiammabili |
| Materiale | Acciaio |
| Include | Gruppo stantuffo in ottone e Ryton |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.25 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido