Learn More
Justrite™ Plunger Dispensing Can
Codice prodotto. p-28341
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
4.87 in.
5.5 in.
7.25 in.
Altezza (sistema imperiale):
5.25 in.
5.62 in.
7.37 in.
8.25 in.
Materiale:
Acciaio
HDPE
Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15664544
Marca: Justrite™ 10108
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Justrite Plunger Dispensing Can provides a quick and safe means to moisten cloths with flammable cleaning fluids. Made of chemically-resistant Ryton™ and brass, the pump base is designed to leave less liquid in the bottom before having to refil.
Justrite Plunger Dispensing Can provides a quick and safe means to moisten cloths with flammable cleaning fluids. Made of chemically-resistant Ryton™ and brass, the pump base is designed to leave less liquid in the bottom before having to refil.
  • Struttura in acciaio con verniciatura a polvere chimicamente resistente, senza piombo e di lunga durata
  • Il meccanismo della pompa intelligente agevola le operazioni di tamponamento
  • Posizionare il panno sul vassoio e premere per inumidirlo
  • Il liquido in eccesso torna in modo sicuro nel serbatoio
  • Stantuffo in Ryton™ chimicamente resistente e ottone, progettato per il massimo svuotamento possibile del serbatoio prima del riempimento
  • Il filtro perforato del piatto funge da parafiamma
  • Smontaggio e rimontaggio semplici per pulizia quotidiana
  • Disponibile con struttura in polietilene ad alta densità o in acciaio resistente di misura 24
Certifikat
Omologazione FM
Specifikationer
Certificazione/Conformità FM, TUV
Product Type Plunger Can
Capacità (sistema imperiale) 0.25 gal.
Capacità (sistema metrico) 0.95 L
Colore Red
Da utilizzare con (applicazione) For Dispensing Flammable Liquids
Materiale Steel
Include Brass and Ryton Plunger Assembly
Altezza (sistema imperiale) 5.62 in.
Altezza (sistema metrico) 143 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 7.25 in.
Diametro (sistema metrico) interno 184 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.