Learn More
Justrite™ Shelf Divider Set
Codice prodotto. p-4367709
Click to view available options
Profondità (sistema imperiale):
14.17 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 13479689
Marca: Justrite™ 29985
Shelf divider set constructed of steel.
  • Yellow
  • Steel
Specifica
Profondità (sistema imperiale) 14.17 in.
Profondità (sistema metrico) 36 cm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5.08 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.03 in.
Larghezza (sistema metrico) 5.16 cm
Colore Yellow
Materiale Steel