Learn More
Justrite™ SpillSlope™ Cabinet Shelves
Codice prodotto. p-27109
Click to view available options
Profondità (sistema imperiale):
19.62 in.
30.75 in.
39.37 in.
Larghezza (sistema imperiale):
14 in.
29 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11909557
Marca: Justrite™ 29936
With built-in troughs to help contain spills
  • In acciaio galvanizzato di grande spessore
  • I ripiani dirigono le fuoriuscite nella parte posteriore e inferiore
  • Ciascun ripiano ha una capacità massima di 350 libbre (159 kg)
  • Regolazione a intervalli di 3 pollici (7.6 cm) per uno stoccaggio versatile
Specifica
Profondità (sistema imperiale) 19.62 in.
Profondità (sistema metrico) 49.8 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12/15 gal. Compac cabinet or 22 gal. slimline cabinet
Include Built-in troughs to help contain spills
Peso (sistema imperiale) 6 lb.
Peso (sistema metrico) 2.7 kg
Larghezza (sistema imperiale) 14 in.
Larghezza (sistema metrico) 35.56 cm
Materiale Galvanized Steel
Product Type Cabinet Shelf