Learn More
Justrite™ Bench Can for Solvents, Steel
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
FM, TUV
Altezza (sistema imperiale):
4.5 in.
5.5 in.
Peso (sistema imperiale):
2 lb.
5 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Premium-coated-steel construction
- Easy to use: simply place work on spring-loaded, perforated dasher plate; press down and agitate; then release to return dasher to drain position
- Plated steel dasher is an effective flame arrester
- Hinged cover minimizes evaporation losses, and protected rim minimizes the possibility of hand injury
Certifications
FM approved.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FM, TUV |
| Product Type | Bench Can |
| Capacità (sistema imperiale) | 1 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 3.8 L |
| Colore | Red |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Cleaning of Small Parts in Solvents |
| Materiale | Steel |
| Finitura | Powder Paint |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 114 mm |
| Vedi altri risultati |