Learn More
Justrite™ Bench Can for Solvents, Steel
Codice prodotto. p-28449
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
FM, TUV
Altezza (sistema imperiale):
4.5 in.
5.5 in.
Peso (sistema imperiale):
2 lb.
5 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11956056
Marca: Justrite™ 10375
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For easy cleaning of small parts in solvents, choose the steel Justrite Bench Can for Solvents.
  • Premium-coated-steel construction
  • Easy to use: simply place work on spring-loaded, perforated dasher plate; press down and agitate; then release to return dasher to drain position
  • Plated steel dasher is an effective flame arrester
  • Hinged cover minimizes evaporation losses, and protected rim minimizes the possibility of hand injury
Certifications
FM approved.
Specifica
Certificazione/Conformità FM, TUV
Product Type Bench Can
Capacità (sistema imperiale) 1 gal.
Capacità (sistema metrico) 3.8 L
Colore Red
Da utilizzare con (applicazione) For Cleaning of Small Parts in Solvents
Materiale Steel
Finitura Powder Paint
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Altezza (sistema metrico) 114 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 9.3 in.
Diametro (sistema metrico) interno 238 mm
Peso (sistema imperiale) 5 lb.
Peso (sistema metrico) 2.3 Kg