Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Countertop and Compac Safety Cabinet
Store smaller quantities near point-of-use with the Justrite Sure-Grip™ EX Countertop and Compac Safety Cabinet.
Specifica
| Certificazione/Conformità | FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) |
|---|---|
| Colore | Giallo |
| Door Style | Chiusura manuale |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sostanze infiammabili |
| Materiale | Acciaio CR |
Descrizione
Per conservare in maniera sicura piccole quantità di liquidi infiammabili presso la stazione di lavoro o aumentare le capacità di stoccaggio.
- Una porta a chiusura automatica
- Un ripiano regolabile
- Colore: Giallo
Armadi da banco
- Per un rapido accesso ai liquidi utilizzati di frequente senza compromettere la sicurezza
- Le dimensioni ridotte garantiscono la flessibilità delle aree di lavoro
- Disponibile un gruppo ganci opzionale per il montaggio a parete
- Possono essere collocati pressoché ovunque e assicurano protezione anche in spazi ristretti
- Per lo stoccaggio di 15 galloni (57 l) di liquidi infiammabili
Specifica
| FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) | |
| Chiusura manuale | |
| Acciaio CR | |
| 1 |
| Giallo | |
| Sostanze infiammabili | |
| 1 | |
| Resina epossidica, poliestere |