Learn More
uvex K-Basic Extra Aramid Fiber Cut/Heat Protection Gloves
Codice prodotto. 15316952 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
3
8
10
12
Dimensione della confezione:
5 paia
pezzi 2
Codice prodotto. 15316952
Marca: uvex 6017904
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Course-knit aramid fiber gloves are ideal for applications that involve both mechanical and thermal risks. Suitable for contact heat up to 250°C.
  • Course-knit aramid fiber gloves for applications that involve both thermal and mechanical risks
  • A high level of thermal insulation when in direct contact with warm/hot objects
  • Aramid fiber construction provides resistance against cuts
  • Cotton liner on the inside increases user comfort
  • Ideal for light to medium metalworking, glass handling, and automotive industries
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Coating Material Uncoated
Colore Yellow
Latex Free
Materiale Aramid Fiber
Product Type Heat-resistant Gloves
Size 10
Stile Full-hand Mitt
Temperature (Metric) Max 250°C
EN388 Standard 2442D
Materiale rivestimento interno Cotone
Serie K-Basic Extra
Yarn Gauge 7
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.