Learn More
uvex K-Basic Extra Aramid Fiber Cut/Heat Protection Gloves
Codice prodotto. 17777609 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
3
8
10
12
Dimensione della confezione:
5 paia
pezzi 2
Codice prodotto. 17777609
Marca: uvex 6017904
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Course-knit aramid fiber gloves are ideal for applications that involve both mechanical and thermal risks. Suitable for contact heat up to 250°C.
  • Course-knit aramid fiber gloves for applications that involve both thermal and mechanical risks
  • A high level of thermal insulation when in direct contact with warm/hot objects
  • Aramid fiber construction provides resistance against cuts
  • Cotton liner on the inside increases user comfort
  • Ideal for light to medium metalworking, glass handling, and automotive industries
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 388:2016 (2 4 4 2 D) and EN 407:2004 (X 2 X X X X)
Coating Material Uncoated
Colore Yellow
Latex Free
Materiale Aramid Fiber
Product Type Heat-resistant Gloves
Size 3
Stile Full-hand Mitt
Temperature (Metric) Max 250°C
Materiale rivestimento interno Cotone
Serie K-Basic Extra
Yarn Gauge 7