Learn More
Anritsu™ Sonda a termocoppia K
Codice prodotto. 11942139
Cambia vista
Click to view available options
Temperatura (sistema metrico):
≤250 °C
≤400°C
Stile:
Miniaturizzata; tonda
Standard Square
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperatura (sistema metrico) Stile Dimensione della confezione
11942139 ≤250 °C Miniaturizzata; tonda Pezzo
11932139 ≤400°C Standard Square Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11942139 Fornitore Anritsu™ N. del fornitore MG11KTS1ANP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.55€
    130.50€ / pezzi 1
    Risparmia 91.05€
    41% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Edge
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
I magneti consentono di attaccare le sonde agli elementi da misurare. Le sonde magnetiche Anritsu™ Tipo K sono sensori di temperatura progettati per superfici stabili.
  • Designed for stationary surface
  • Available with square or round footprint
  • Magnetic probe that attaches to steel surface
  • Thermocouple contact
Specifica
Accuracy ±1.3 °C (superficie 100 °C)
Tempo di analisi 2.0 s
Descrizione Dimensione testa: Diam. 14 x L 24 mm
Temperatura (sistema metrico) ≤250 °C
Tipo Termocoppia tipo K
Materiale Chromel-Alumel
Stile Miniaturizzata; tonda