Learn More
asecos™ Type 90 Combi Safety Storage Cabinets K-UB-90
Codice prodotto. p-8259001 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Modello:
K90.060.110.050.UB.ST
K90.060.140.050.UB.3T
K90.060.140.050.UB.ST
Peso (sistema metrico):
152.50 kg
186.50 kg
196.50 kg
N. di sportelli:
1
3
N. di ripiani:
1
2
Dimensione della confezione:
Pezzo
For indoor use only
Codice prodotto. 15914366
Marca: asecos™ 3035800135362
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For indoor use only
Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas
  • Robust construction and longevity: body made of powder-coated sheet steel
  • User-friendly and safe: door and drawer remain open in any position, interior of the cabinet completely visible — access to all containers, 93° opening of the wing door
  • Safe: drawer fitted with earthing wire incl. clamp as standard, seal welded sump, drawers are self-closing in the event of fire
  • No unauthorised use: door and drawer lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
  • Mobile: castors with plinth (optionally available), easy moving of the cabinet
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 50) to a technical exhaust system, extraction of both compartments through one ventilation connection
  • Certificates
    • Fire resistance 90 minutes
    • Type tested in accordance with EN 14470-1
    • EN 16121/16122 conformity
    • CE compliant
Specifica
Certificazione/Conformità Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant
Configurazione 1 x 10 L drawer (sheet steel powder-coated), 1 x pull-out shelf (panel melamine resin-coated/PP)
Profondità (sistema metrico) esterno 502 mm
Depth (Metric) Interior 381 mm
Dimensioni interne (L x P x A) Left: 381 x 470 x 502 mm, Right: 468 x 440 x 562 mm
Dimensioni (P x L x A) 502 x 1102 x 601 mm
Door Style Wing
Da utilizzare con (applicazione) Safe and approved storage of aggressive and flammable hazardous substances in working areas
Altezza (sistema metrico) esterno 601 mm
Altezza (sistema metrico) interno 502 mm
Modello K90.060.110.050.UB.ST
N. di sportelli 1
N. di ripiani 1
Tipo di ripiano Pull-out
Rivestimento superficiale Powder-coated plain
Peso (sistema metrico) 152.50 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 1102 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 470 mm
Colore Light Gray
Profondità (sistema imperiale) esterno 19.76 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 23.66 in.
Altezza apertura (sistema metrico) 502 mm
Materiale Steel
Product Type Combi Safety Storage Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 43.39 in.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.