Learn More
Kartell™ K120 Rubber Hoses
Codice prodotto. 10214032
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
5 mm
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
6m
Codice prodotto. 10214032
Marca: Kartell™ 0388600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Kartell™ K120 Rubber Hoses are built with a cloth impression surface and are a flexible connection to various components and accessories.
  • Includes cloth impression surface
  • Suitable for air, water, medium concentration acids and alcaline solutions, abrasive products, oxygenized solvents etc.
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 6 mm
Materiale Gomma
Diametro (sistema metrico) esterno 18 mm
Overall Length (Metric) 6 m
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for use with air, water, medium concentration acids, alkaline solutions, abrasive products and oxygenized solvents
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 6 m
Max. Operating Temperature (Metric) 70°C
Titolo del prodotto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado