Learn More
Kartell™ K32 Rubber Hoses
Codice prodotto. 10155051
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
10m
Codice prodotto. 10155051
Marca: Kartell™ 0386600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Kartell™ K32 Rubber Hoses are useful for medium concentration acids and are a flexible connection to various components and accessories.
  • Suitable for gases
  • Suitable for non-corrosive liquids
  • Can be used with medium concentration acids
  • Can withstand temperatures of -35°C to 70°C
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Materiale Gomma
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Overall Length (Metric) 10 m
Da utilizzare con (applicazione) Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids.
Min. Operating Temperature (Metric) -35°C
Quantità confezione 10 m
Colore Orange
Max. Operating Temperature (Metric) 70°C