Learn More
Robin™ Kahn Complete Shaker
Codice prodotto. 11919607
Click to view available options
Intervallo di velocità:
100 rpm
180 rpm
40 to 120 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11919607
Marca: Robin™ PB021
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Versatile shaker for mixing or agitating ingredients and solutions in flasks, bottles, beakers, and Kahn racks. Robin™ Kahn Complete Shaker is available in different shaker speed ranges.
  • Mixes or agitates ingredients and solutions in a variety of containers including, but not limited to, the following:
    • Flasks
    • Bottles
    • Beakers
    • Kahn racks
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 6.5 kg
Intervallo di velocità 40 to 120 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz, 25 W
Wattage 25 W
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 250 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 250 x 360 x 130 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Larghezza (sistema metrico) 360 mm
Modello Kline Stirrer Complete 40-120T