Learn More
Robin™ Kahn Complete Shaker
Click to view available options
Intervallo di velocità:
100 rpm
180 rpm
40 to 120 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Mixes or agitates ingredients and solutions in a variety of containers including, but not limited to, the following:
- Flasks
- Bottles
- Beakers
- Kahn racks
Specifica
Specifica
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 6.5 kg |
| Intervallo di velocità | 100 rpm |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50 Hz, 25 W |
| Wattage | 25 W |
| Product Type | Kahn Complete Shaker |
| Frequenza | 50 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 250 mm |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 250 x 360 x 130 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 360 mm |
| Vedi altri risultati |