Learn More
Robin™ Kahn Complete Shaker
Codice prodotto. 11959617
Click to view available options
Intervallo di velocità:
100 rpm
180 rpm
40 to 120 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11959617
Marca: Robin™ PB008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Versatile shaker for mixing or agitating ingredients and solutions in flasks, bottles, beakers, and Kahn racks. Robin™ Kahn Complete Shaker is available in different shaker speed ranges.
  • Mixes or agitates ingredients and solutions in a variety of containers including, but not limited to, the following:
    • Flasks
    • Bottles
    • Beakers
    • Kahn racks
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 6.5 kg
Intervallo di velocità 180 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz, 25 W
Wattage 25 W
Product Type Kahn Complete Shaker
Frequenza 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 250 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 250 x 360 x 130 mm
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Larghezza (sistema metrico) 360 mm
Intervallo temporizzatore 60min.