Learn More
Novus Biologicals™ Kallikrein 8/Neuropsin Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18299941 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
18299941 0.1 mg 0.10mg
1 options
Codice prodotto. 18299941
Marca: Novus Biologicals™ NBL112357
The Kallikrein 8/Neuropsin Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea cellulare The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC28152 and based on accession number NM_7196. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione RIPA buffer
Purezza Protein
Test di specificità Homo sapiens kallikrein-related peptidase 8 (KLK8), transcript variant 1, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
For Research Use Only