Learn More
Kanamycin Sulfate, Serva Electrophoresis™
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Specifica
Specifica
| Forma fisica | Solid |
| pH | 6.5 to 8.5 |
| Punto di fusione | 250°C |
| Odore | Light |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Kanamycin sulfate
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1
- H360D-Può nuocere al feto.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.