Learn More
Kaolin, Pure, Light, Washed with Acid, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10010220 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
Codice prodotto. 10010220
Marca: Fisher Chemical K/0050/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1332-58-7
Formula molecolare Al2H4O9Si2
Molecular Weight (g/mol) 258.16
InChI Key NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Specifica
Punto di fusione 1750°C
Colore Beige
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 kg
Numero MDL MFCD00062311
IUPAC Name oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxysilane;dihydrate
Peso formulazione 258.2g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica