Learn More
Kaolin, pure
Codice prodotto. p-4509955 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
Codice prodotto. 10772441
Marca: Thermo Scientific Acros 211740010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1332-58-7 | Al2H4O9Si2 | 258.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1332-58-7
Formula molecolare Al2H4O9Si2
Molecular Weight (g/mol) 258.16
Numero MDL MFCD00062311
InChI Key NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
IUPAC Name oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxysilane;dihydrate
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Kaolin
Punto di fusione 1750.0°C
Colore Beige
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Indice di Merck 14,5282
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in cold acids and alkali hydroxides
Peso formulazione 258.2
Grado Pure
Perdita all'essiccatura 1.5% max.
Perdita alla combustione 10.8% to 11.8%
Imballaggio Flacone in plastica