Learn More
kappa-Carrageenan
Codice prodotto. 15466588
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15466588
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60117.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 11114-20-8 | C24H36O25S2-2 | 788.647 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11114-20-8
Formula molecolare C24H36O25S2-2
Molecular Weight (g/mol) 788.647
Numero MDL MFCD00151514
InChI Key ZNOZWUKQPJXOIG-XSBHQQIPSA-L
Sinonimo kappa-carrageenan, kappa-carrageenans, 1->4-3,6-anhydro-alpha-d-galactopyranosyl-1->3-4-o-sulfonato-beta-d-galactopyranan
PubChem CID 11966249
IUPAC Name [(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(1R,3S,4R,5R,8S)-3,4-dihydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-[[(1R,3R,4R,5R,8S)-8-[(2S,3R,4R,5R,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-sulfonatooxyoxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]oxy]-5-hydroxy-2-(
SMILES C1C2C(C(O1)C(C(O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)OS(=O)(=O)[O-])OC4C(C5C(C(O4)CO5)OC6C(C(C(C(O6)CO)OS(=O)(=O)[O-])O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico kappa-Carrageenan
Colore White
Quantità 5 g
Indice di Merck 14,1864
Peso formulazione 401.32
Forma fisica Solid