Learn More
kappa-Carrageenan
Codice prodotto. 10361470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10361470
Marca: Thermo Scientific Acros 431591000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 11114-20-8 | C24H36O25S2-2 | 788.647 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 11114-20-8
Formula molecolare C24H36O25S2-2
Molecular Weight (g/mol) 788.647
Numero MDL MFCD00081480
InChI Key ZNOZWUKQPJXOIG-XSBHQQIPSA-L
Sinonimo kappa-carrageenan, kappa-carrageenans, 1->4-3,6-anhydro-alpha-d-galactopyranosyl-1->3-4-o-sulfonato-beta-d-galactopyranan
PubChem CID 11966249
IUPAC Name [(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(1R,3S,4R,5R,8S)-3,4-dihydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-[[(1R,3R,4R,5R,8S)-8-[(2S,3R,4R,5R,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-sulfonatooxyoxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]oxy]-5-hydroxy-2-(
SMILES C1C2C(C(O1)C(C(O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)OS(=O)(=O)[O-])OC4C(C5C(C(O4)CO5)OC6C(C(C(C(O6)CO)OS(=O)(=O)[O-])O)O)O)O
Specifications
Materiale o nome chimico kappa-Carrageenan
Colore Brown to White
Perdita all'essiccatura 12% max. (1 g, 105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water.
Viscosità 10mPa·s Min. (0.3% water, 25°C)
Forma fisica Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • kappa-Carrageenan
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H332-Nocivo se inalato.
Precautionary Statement
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.