Learn More
Kappa Light Chain / IGKC (B-Cell Marker) Mouse, Clone: rKLC709, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3514-MSM10-P0
Codice prodotto. 15940238
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Kappa Light Chain / IGKC (B-Cell Marker)
Cell Surface, cytoplasmic and secreted
rKLC709
Unconjugated
Mouse
∽22.5kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
3514
IgG1 κ
Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human Ig kappa chain
293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.