Learn More
Kapton Polymide Tape
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
25.4 mm
3.81 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Provides high heat resistance and tensile strength, good solvent resistance, and excellent dielectric strength.
- Temperature range is -100 to 500°F (-73 to 260°C).
- Meets UL-510 for flame retardant specifications.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL-510 |
| Tipo di adesivo | Silicone |
| Materiale | Polyimide |
| Product Type | Tape |
| Quantità | 1 Ea. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -100°F to 500°F |
| Temperature Range (Metric) | -73°C to 260°C |
| Spessore (sistema imperiale) | 2.5 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 0.0635 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Vedi altri risultati |