Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Descrizione
Single-component reagent; Pyridine free
- Single-component volumetric reagent for high water content analysis
- Water equivalent: 5.0mg H2O/mL
- Unlimited water capacity
- Perform titer determination before use
- Pyridine free
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aqualine™ Complete 5 |
| Nota nome | Karl Fischer Reagent |
| Colore | Brown |
| CAS | 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-09-5 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 2.5 L |
| Numero MDL | 81734 |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro color ambra |