Learn More
Karl Fischer Reagent Solution A, for pyridine-based volumetric KF titration (pyridine, sulfur dioxide, methanol), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15605120 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
Codice prodotto. 15605120
Marca: Honeywell-Fluka 361166X1L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for pyridine-based volumetric Karl Fischer titration (pyridine, sulfur dioxide, methanol)
  • Solutions are prepared with raw materials which meet or exceed requirements of the American Chemical Society
  • Where no ACS specifications exist, chemicals of highest purity available are used
  • All aqueous solutions are prepared using high purity, deionized, water which meets requirements for ASTM type 1 Reagent Grade Water
  • Exacting production and quality control records are maintained providing traceability of raw materials
  • All solutions are guaranteed to meet label specifications
  • All solution labels meet or exceed all ISO, DOT and OSHA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Karl Fischer Reagent Solution A
Nota nome for pyridine-based volumetric KF titration (pyridine, sulfur dioxide, methanol)
Punti di ebollizione >60°C
CAS min. % ≥10.0000%
CAS max % <20.0000%, <50.0000%
CAS 7446-09-5, 110-86-1
Densità ∼1.01 g/mL
Quantità 6 x 1 L
CAS Min % ≥25.0000%
Punto d'infiammabilità 16°C
Imballaggio Glass Bottle
Numero UN UN1992
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Karl Fischer reagent solution A
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol, pyridine,sulphur dioxide