Learn More
Karl Fischer Reagent Solution A, for pyridine-based volumetric KF titration (pyridine, sulfur dioxide, methanol), Honeywell™ Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
Descrizione
- Solutions are prepared with raw materials which meet or exceed requirements of the American Chemical Society
- Where no ACS specifications exist, chemicals of highest purity available are used
- All aqueous solutions are prepared using high purity, deionized, water which meets requirements for ASTM type 1 Reagent Grade Water
- Exacting production and quality control records are maintained providing traceability of raw materials
- All solutions are guaranteed to meet label specifications
- All solution labels meet or exceed all ISO, DOT and OSHA regulations
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Karl Fischer reagent solution A |
| Densità | 1.01g/mL |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 16°C (60.8°F) |
| Formula molecolare | CH4O |
| Numero MDL | MFCD00004595 |
| Imballaggio | Glass bottle |
| InChI Key | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CO |
| IUPAC Name | metanolo |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Karl Fischer reagent solution A
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol, pyridine,sulphur dioxide