Learn More
Nordvlies Katrin Waste Bin
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
550 x 330 x 230 mm
575 x 420 x 280 mm
Capacità (sistema metrico):
25 L
50 L
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Waste bin that holds paper, which means that the toilet environment stays clean
- Made from ABS Plastic
- Can be used with or without a lid
- Can be wall mounted, freeing up floor space
- Light, robust and simple to empty
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 25 L |
| Colore | White |
| Dimensioni (L x P x A) | 550 x 330 x 230 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Disposing of Trash |
| Product Type | Waste Bin |