Learn More
KD Scientific Borosilicate Autoclavable Glass Syringes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
150 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Calibro dell'ago | No Needle Included |
| Senza lattice | Yes |
| Monouso | Reusable |
| Graduazioni | 5 mL |
| Quantità | 1/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 150 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Infusion Pump |
| Tipo di collegamento | Luer Lock |
| Vedi altri risultati |