Learn More
KD Scientific Pompe per infusione/estrazione doppie e multiple
Codice prodotto. 10141948
Click to view available options
Numero di canali:
2
10
Tensione:
110 V
115 V
Tipo:
Infusion Syringe Pump
Infusion Withdrawal Pump
Pompa a siringa di infusione
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 10141948
Brand: KD Scientific 789220
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Easy-to-use programmable syringe pumps
  • Installazione semplice con menu per programmare il diametro della siringa, la portata e il volume di erogazione
  • Display retroilluminato
  • Spegnimento automatico
  • Le impostazioni possono essere riviste e modificate nel corso dell’operazione
  • Le ultime impostazioni sono conservate in memoria per renderle ripetibili
Pompe a siringa multipla
  • Capacità: da 10μ l a 140 ml fino a 10 siringhe (a seconda della misura della siringa)
  • Interfacce integrate RS-232-C e TTL per un facile controllo esterno
  • Per siringhe in vetro o in plastica
  • Disponibili come modelli a infusione e infusione/estrazione
Specifications
Tensione 110 V
Portata 0.001 μL/hr. to 147 mL/min.
Capacità (sistema metrico) 10 μL to 140 mL
Connettori RS232C, TTL
Linear Force (Metric) 18 kg
Forza lineare (sistema imperiale) 40 lb.
Riproducibilità ±
Tipo Infusion Syringe Pump
Peso (sistema imperiale) 9 lb.
Peso (sistema metrico) 4 kg
Applicazioni Multiple syringe
Tipo di display Backlit LCD
Flow Rate Accuracy ±<1%
Numero di canali 10
Overall Height (English) 5.5 in.
Overall Height (Metric) 15 cm
Overall Length (English) 11 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 28 cm
Overall Width (English) 9 in.