Learn More
KD Scientific Pompe per infusione/estrazione doppie e multiple
Codice prodotto. 10168514
Click to view available options
Numero di canali:
2
10
Tensione:
110 V
115 V
Tipo:
Infusion Syringe Pump
Infusion Withdrawal Pump
Pompa a siringa di infusione
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10168514
Marca: KD Scientific 789210
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Easy-to-use programmable syringe pumps
  • Installazione semplice con menu per programmare il diametro della siringa, la portata e il volume di erogazione
  • Display retroilluminato
  • Spegnimento automatico
  • Le impostazioni possono essere riviste e modificate nel corso dell’operazione
  • Le ultime impostazioni sono conservate in memoria per renderle ripetibili
Pompe a siringa multipla
  • Capacità: da 10μ l a 140 ml fino a 10 siringhe (a seconda della misura della siringa)
  • Interfacce integrate RS-232-C e TTL per un facile controllo esterno
  • Per siringhe in vetro o in plastica
  • Disponibili come modelli a infusione e infusione/estrazione
Specifica
Tensione 115 V
Portata 0.001 μL/hr. to 147 mL/min.
Capacità (sistema metrico) 10 μL to 140 mL
Connettori RS232C, TTL
Linear Force (Metric) 18 kg
Forza lineare (sistema imperiale) 40 lb.
Riproducibilità ±0.2%
Tipo Infusion Withdrawal Pump
Tipo di display Backlit LCD
Flow Rate Accuracy ±0.5%
Numero di canali 2