Learn More
KD Scientific Pompe per infusione/estrazione doppie e multiple
Click to view available options
Numero di canali:
2
10
Tensione:
110 V
115 V
Tipo:
Infusion Syringe Pump
Infusion Withdrawal Pump
Pompa a siringa di infusione
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Installazione semplice con menu per programmare il diametro della siringa, la portata e il volume di erogazione
- Display retroilluminato
- Spegnimento automatico
- Le impostazioni possono essere riviste e modificate nel corso dell’operazione
- Le ultime impostazioni sono conservate in memoria per renderle ripetibili
- Capacità: da 10μ l a 140 ml fino a 10 siringhe (a seconda della misura della siringa)
- Interfacce integrate RS-232-C e TTL per un facile controllo esterno
- Per siringhe in vetro o in plastica
- Disponibili come modelli a infusione e infusione/estrazione
Specifica
Specifica
| Tensione | 115 V |
| Portata | 0.001 μl/ora - 147 ml/min. |
| Capacità (sistema metrico) | 10 μl - 140 ml |
| Certificazione/Conformità | CSA |
| Connettori | RS232C, TTL |
| Linear Force (Metric) | 18 kg |
| Forza lineare (sistema imperiale) | 40 libbre |
| Riproducibilità | ± |
| Tipo | Pompa a siringa di infusione |
| Peso (sistema imperiale) | 9 libbre |
| Vedi altri risultati |