Learn More
KD Scientific KDS 200P Legacy Programmable Dual Syringe Infusion Pump
Codice prodotto. 11989747
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 μL to 140 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11989747
Marca: KD Scientific 789202
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This feature-laden two-syringe infusion pump combines a broad speed range and holds a wide range of syringe sizes to meet the requirements of virtually any laboratory application.
  • Holds one or two syringes, 10 to 140μL each
  • Backlit LCD display
  • Knob locks/unlocks drive block for effortless, drag-free manual adjustment
  • Simple menu-driven setup - select syringe size from displayed table, set dispense volume, set dispense flow rate
  • Continuous dispense volume display
  • Preset volume control and automatic shut-off
  • Choice of unit selection
  • Settings can be reviewed or changed during operation
  • Stall detection
  • Last settings stored in permanent memory
  • Built-in RS232C interface for computer 'daisy chaining' up to 100 pumps
  • TTL interface for foot switch, timer, relay control, outputs for run indicator, valve control
  • Optional multi-step keypad programmable feature (KDS200P)
Specifica
Modello KDS 200 P
Tensione 220 VAC
Portata 0.001 μL/hr. to 8824 mL/hr.
Capacità (sistema metrico) 10 μL to 140 mL
Certificazione/Conformità CE
Unità di controllo Microprocessor
Linear Force (Metric) 18 kg
Riproducibilità ±
Tipo Infusion Syringe Pump
Peso (sistema metrico) 4 kg
Requisiti elettrici 220 VAC 50/60 Hz
Applicazioni For laboratory application
Tipo di display Backlit LCD
Flow Rate Accuracy ±<1%
Numero di canali 2
Frequenza 50/60 Hz