Learn More
KD Scientific Stainless-Steel Syringes
Codice prodotto. p-3526719
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 mL
8 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Product Type:
Luer-Lok Syringe
Swagelok 1/16 in. Syringe
Swagelok 1/4 in. Syringe
Swagelok 1/8 in. Syringe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12867362
Marca: KD Scientific 780801
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Durable, electron-beam construction withstands high force, high pressure applications
Eliminates hazards of glass syringe breakage.
  • Compatible with most syringe pumps
  • Fully autoclavable for reuse
  • Adaptable to Luer Lock or Swagelok™ fittings
  • Resistant to most chemicals
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema imperiale) interno 19/100 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/2 in.
Diametro (sistema metrico) interno 4.8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 12.7 mm
Product Type Swagelok 1/16 in. Syringe
Pressione max 7000 psi
Volume (sistema metrico) 2.5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe Pump