Learn More
Novus Biologicals™ KDELR3 Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18250993 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Codice prodotto. 18250993
Marca: Novus Biologicals™ NBL112222
The KDELR3 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea cellulare The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21571 and based on accession number NM_6855. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione RIPA buffer
Purezza Protein
Test di specificità Homo sapiens KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 3 (KDELR3), transcript variant 1, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
For Research Use Only