missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KECK™ Flat sealing

Codice prodotto. 15824698 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte esterna:
12 mm
16 mm
Materiale:
EPDM
Viton
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15824698

Marca: DWK Life Sciences 286341009

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Spare part for KECK™ Adapter KA.

The flat gasket as spare part for KECK™ Adapter KA is available in the materials VITON and EPDM.

  • The flat gasket for KECK™ Adapter KA is available in the materials VITON and EPDM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Dimensione foro 8.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Sealing
Quantità 100/Pk.
Diametro (sistema metrico) parte esterna 16 mm
Materiale Viton
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato