Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Locking Ring for Adapter KA
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Size:
GL 14
RD 14
Colore:
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
The clamping ring is a component and therefore a spare part for the KECK™ Adapter KA from glass olive to plastic olive. It is available for threads GL 14 and RD 14.
- The clamping ring is a component of the KECK™ Adapter KA and connects the glass olive with the plastic olive.
- available for threads GL 14 and RD 14
Specifica
Specifica
| Quantità | 100 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sealing |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sealing |
| Size | RD 14 |
| Colore | Red |