Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Locking Ring for Adapter KA
Codice prodotto. p-7189163 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Size:
GL 14
RD 14
Colore:
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15864688
Marca: DWK Life Sciences™ 286339509
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Spare part for the KECK™ adapter KA from glass olive to threaded plastic nozzle.
The clamping ring is a component and therefore a spare part for the KECK™ Adapter KA from glass olive to plastic olive. It is available for threads GL 14 and RD 14.
  • The clamping ring is a component of the KECK™ Adapter KA and connects the glass olive with the plastic olive.
  • available for threads GL 14 and RD 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sealing
Da utilizzare con (applicazione) Sealing
Size RD 14
Colore Red