Learn More
Keck Standard Taper Clips, Joint Size 45
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Materiale:
POM Acetal
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- The polyoxymethylene (POM) acetal resin clips are safe to 302°F (150°C).
- These economical standard taper clips securely hold conical joints under pressure without damaging glass.
- Resistant to concentrated alkalies and dilute acids (not resistant to halogen gases and concentrated acids).
Specifica
Specifica
| Quantità | 12 Pk. |
| Tipo | Mounting Clip, Reducer |
| Materiale | POM Acetal |
| Resistente alla temperatura (sistema metrico) | 150°C |
| Resistente alla temperatura (sistema imperiale) | 302°F |
| Colore | Brown |
| Jaw Type | Standard Taper |