Learn More
Cole-Parmer™ Keck™ Tubing Adapter
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
8 to 10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Safely and easily connect tubing to glassware or other tubing, connect and disconnect with just a quarter twist
- Unique adapters eliminate broken glass ports and prevent twisted tubing
- Glassware adapters 06841-51 and -52 are sold separately
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 8 to 10 mm |
| Quantità confezione | 10 Adapters |
| Product Type | Tubing Adapter |